Alizarin complexone dihydrate, pur grade Indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO155830010EA 62.2 EUR InStock
ACRO155830010 ACRO155830050
Alizarin complexone dihydrate, pur grade Indicateur
Alizarin complexone dihydrate
Formule: C₁₉H₁₅NO₈·2H₂O
MW: 421,36 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149067
Numéro CAS: 455303-00-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.5 % (K.F.)
Appearance of solution (0.2% soln. in 0.02 M NaOH) clear, deep red-purple
UV Lambda max 425 to 430 nm (C=10 mg/l, Methanol)
Titration with NaOH 97 to 103 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité