Succinamic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
158730050 158731000
ACRO158730050EA 25.9 EUR InStock
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formule: C₄H₇NO₃
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008041
Numéro CAS: 638-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité