Acide 3-buténoïque 90% tech. non stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO158831000EA 294 EUR InStock
ACRO158831000 ACRO158830250
Acide 3-buténoïque 90% tech. non stabilisé
Acide 3-buténoïque
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002782
Numéro CAS: 625-38-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité