Ouabain octahydrate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
161730010 161730050 161730250 161732500
ACRO161730010EA 187 EUR InStock
ACRO161730010 ACRO161730050 ACRO161730250 ACRO161732500
Ouabain octahydrate 96%
Ouabain octahydrate
CAS No.: 11018-89-6
Formule: C₂₉H₄₄O₁₂.8H₂O
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149240
Numéro CAS: 11018-89-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 18 % to 22 % (120°C, 2 hrs)
Solubility (1 % in water) Clear colorless
HPLC ≥95 %
Specific optical rotation -30° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (on anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité