Phenylglyoxal monohydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
161970050 161970250 161971000
ACRO161970050EA 65.6 EUR InStock
ACRO161970050 ACRO161970250 ACRO161971000
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
CAS No.: 1075-06-5
Formule: C₈H₆O₂·H₂O
MW: 152,15 g/mol (134,12 anhy)
Point d'ébullition: 142 °C (125 mmHg)
Point de fusion: 71…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149499
Numéro CAS: 1075-06-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité