5-Acetoxymethylfurfural 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-Formylfurfuryl Acetate, 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, Acetic Acid 5-Formylfurfuryl Ester
163400020 163400100
ACRO163400020EA 44.6 EUR InStock
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003233
Numéro CAS: 10551-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité