Brucine dihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
163500500 163501000
ACRO163500500EA 70.5 EUR InStock
ACRO163500500 ACRO163501000
Brucine dihydrate 99%
Brucine dihydrate
CAS No.: 145428-94-0
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O
Point de fusion: 174…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149384
Numéro CAS: 145428-94-0
ONU: 1570
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
Loss on drying 6.0 % to 9.5 % (105 °C, 3 hrs)
Specific optical rotation -75° to -80° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité