Quinidine, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (+)-Quinidine
163680250 163681000
ACRO163680250EA 182 EUR InStock
ACRO163680250 ACRO163681000
Quinidine, anhydre 98%
Quinidine
CAS No.: 56-54-2
Formule: C20H24N2O2
MW: 324,42 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135581
Numéro CAS: 56-54-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
Additional info Remainder dihydroquinidine
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité