Pregnenolone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
164420050 164420250 164421000
ACRO164420050EA 69.4 EUR InStock
ACRO164420050 ACRO164420250 ACRO164421000
Pregnenolone 99%
Pregnenolone
CAS No.: 145-13-1
Formule: C₂₁H₃₂O₂
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003628
Numéro CAS: 145-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +27° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité