1-Acetyladamantane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
164740010 164740050 164740250
ACRO164740010EA 25.7 EUR InStock
ACRO164740010 ACRO164740050 ACRO164740250
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074739
Numéro CAS: 1660-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 55 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité