5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Vinyl-2-norbornene
164860250 164865000 164860025
ACRO164860250EA 39.8 EUR InStock
ACRO164860250 ACRO164865000 ACRO164860025
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilisé
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
CAS No.: 3048-64-4
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080691
Numéro CAS: 3048-64-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm t-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité