N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Flufenamic acid, 2-[(3-Trifluoromethylphenyl)amino]benzoic acid, 2-(3-Trifluoromethylanilino)benzoic acid, 2-((3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoic acid
165920100 165920500
ACRO165920100EA 37.1 EUR InStock
ACRO165920100 ACRO165920500
N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid 97%
N-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid
Appearance: Off-white to grey-green Crystalline powder and/or chunks
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₂
MW: 281,23 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002422
Numéro CAS: 530-78-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to grey-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -91.0° to -93.5° (20 °C, 589 nm)
Acidity Passes test
Color of solution Passes test
Chloride (Cl) ≤0.018 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Ca and Mg ≤0.005 % (as Ca)
Hydroxymethylfurfural Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité