N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Formyl-N-ethylcarbazole
166030250 166031000 166035000
ACRO166030250EA 108 EUR InStock
ACRO166030250 ACRO166031000 ACRO166035000
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde
CAS No.: 7570-45-8
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Point de fusion: 85…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004963
Numéro CAS: 7570-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
HPLC ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité