2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
166040050 166040250
ACRO166040050EA 53.6 EUR InStock
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,629 g/mol
Point d'ébullition: 73…76 °C (7 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003217
Numéro CAS: 5978-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité