Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
169560250 169561000 169565000
ACRO169560250EA 118 EUR InStock
ACRO169560250 ACRO169561000 ACRO169565000
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 2605-67-6
Formule: C₂₁H₁₉O₂P
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008455
Numéro CAS: 2605-67-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité