O-Methyl-L-tyrosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
169750010 169752500
ACRO169750010EA 92.9 EUR InStock
ACRO169750010 ACRO169752500
O-Methyl-L-tyrosine 98%
O-Methyl-L-tyrosine
CAS No.: 6230-11-1
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Point de fusion: 259…261 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002604
Numéro CAS: 6230-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=2, 1 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité