β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-5-(Acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
170120250 170121000
ACRO170120250EA 113 EUR InStock
ACRO170120250 ACRO170121000
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate 98+%
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
CAS No.: 13035-61-5
Formule: C₁₃H₁₈O₉
MW: 318,28 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005358
Numéro CAS: 13035-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (60°C, 2 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -12° to -14° (20°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité