N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Cbz-L-aspartic Acid, N-Carbobenzyloxy-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
172050250 172051000
ACRO172050250EA 65.8 EUR InStock
ACRO172050250 ACRO172051000
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid 98%
N-Carbobenzoxy-L-aspartic acid
CAS No.: 1152-61-0
Formule: C₁₂H₁₃NO₆
MW: 267,24 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002719
Numéro CAS: 1152-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité