5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
173090050 173090250
ACRO173090050EA 77.1 EUR InStock
ACRO173090050 ACRO173090250
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
CAS No.: 72-40-2
Formule: C₄H₇ClN₄O
MW: 162,58 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012704
Numéro CAS: 72-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (5 % in water) Clear
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité