DL-2-Allylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 71.2 EUR InStock
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063103
Numéro CAS: 7685-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité