5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
177680050 177680250
ACRO177680050EA 41.9 EUR InStock
ACRO177680050 ACRO177680250
5-Methyl-5-phenylhydantoin 99%
5-Methyl-5-phenylhydantoin
CAS No.: 6843-49-8
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005265
Numéro CAS: 6843-49-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 201 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité