Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, en grenailles, non ionique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Propenamide Homopolymer, poly(1-carbamoylethylene), Polyacrylamide
178040050 178042500 178045000
ACRO178040050EA 34.8 EUR InStock
ACRO178040050 ACRO178042500 ACRO178045000
Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, en grenailles, non ionique
Acrylamide polymer
Appearance: White to light yellow Granules
Formule: (CH₂:CHCONH₂)n
Densité: 1.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084392
Numéro CAS: 9003-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité