Polycarbonate resin, M.W. 45000, en pastilles
Fournisseur: Thermo Scientific
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 22.9 EUR InStock
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, en pastilles
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
MW: 45,000 g/mol
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 449 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084476
Numéro CAS: 24936-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité