Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEO
178580050 178582500 178585000
ACRO178580050EA 38.8 EUR InStock
ACRO178580050 ACRO178582500 ACRO178585000
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Polyethylene oxide
Formule: (-CH₂CH₂O-)n
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 80 to 200 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité