2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
179480100 179480500
ACRO179480100EA 205 EUR InStock
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C (16 mmHg)
Densité: 0.884 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003178
Numéro CAS: 26116-12-1
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité