Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Olah's reagent
180070100 180070500 180071000
ACRO180070100EA 42.5 EUR InStock
ACRO180070100 ACRO180070500 ACRO180071000
Pyridine hydrofluoride 65 - 70% approx. 30% Pyridine
Pyridine hydrofluoride
Appearance: Clear light yellow to light brown Liquid
Formule: C₅H₆FN
MW: 99,108 g/mol
Densité: 1.1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012436
Numéro CAS: 32001-55-1
ONU: 1790
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Titration with NaOH 65 to 70 % (HF)
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité