Tétraacétate de plomb 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Plomb (IV) acétate
ACRO180625000EA 167 EUR InStock
ACRO180625000 ACRO180621000 ACRO180620025
Tétraacétate de plomb 95% stabilisé
Tétraacétate de plomb
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443,38 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008693
Numéro CAS: 546-67-8
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité