Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO181251000EA 259 EUR InStock
ACRO181251000 ACRO181250500
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Formule: C₄H₉LiN₂
MW: 92,07 g/mol
Point d'ébullition: 110,6 °C
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013183
Numéro CAS: 6867-30-7
ONU: 3131
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité