Cinnamyl chloride 95% (isomères trans)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
181850050 181851000 181855000
ACRO181850050EA 32.1 EUR InStock
ACRO181850050 ACRO181851000 ACRO181855000
Cinnamyl chloride 95% (isomères trans)
Cinnamyl chloride
Appearance: Yellow to yellow-brown Liquid
Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 120…126 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.096 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000986
Numéro CAS: 2687-12-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité