Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
184960250 184961000 184965000
ACRO184960250EA 54.2 EUR InStock
ACRO184960250 ACRO184961000 ACRO184965000
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (p/p) en solution aqueuse
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid)
CAS No.: 27119-07-9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084369
Numéro CAS: 27119-07-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 8.0 to 12.0 % Solids
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité