Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
184990050 184992500 184995000
ACRO184990050EA 27.8 EUR InStock
ACRO184990050 ACRO184992500 ACRO184995000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (p/p) dans l'eau
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear to hazy liquid
Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 100 °C (760mmHg)
Densité: 1.23 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084394
Numéro CAS: 9003-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 60.0 to 65.0 % Solids
Molecular weight 2000 (approx)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité