Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 28.7 EUR InStock
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (p/p) dans l'eau
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084394
Numéro CAS: 9003-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité