3-Phenoxypropan-1-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
186980050 186980250
ACRO186980050EA 57.4 EUR InStock
ACRO186980050 ACRO186980250
3-Phenoxypropan-1-ol 97%
3-Phenoxypropan-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 83…85 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039549
Numéro CAS: 6180-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité