4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
187740500 187745000
ACRO187740500EA 85.9 EUR InStock
ACRO187740500 ACRO187745000
4-O-Methyldopamine hydrochloride 98%
4-O-Methyldopamine hydrochloride
CAS No.: 645-33-0
Formule: C₉H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012896
Numéro CAS: 645-33-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité