Levamisole hydrochloride 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
187870100 187870500
ACRO187870100EA 118 EUR InStock
ACRO187870100 ACRO187870500
Levamisole hydrochloride 99+%
Levamisole hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₂N₂S·HCl
Point de fusion: 226…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012675
Numéro CAS: 16595-80-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation -121° to -128° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité