Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,4-Triazole, sodium derivative, 1,2,4-Triazole Sodium Salt, 1,2,4-Triazolylsodium, Sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1H-1,2,4-Triazole sodium salt
188990500 188992500 188990100
ACRO188990500EA 171 EUR InStock
ACRO188990500 ACRO188992500 ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, grade Technique
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Formule: C₂H₃N₃
MW: 91,05 g/mol
Point de fusion: 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044437
Numéro CAS: 41253-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Identification (sodium): passes test
Titration with HClO4 ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité