Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
189125000 189120050
ACRO189125000EA 304 EUR InStock
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Point de fusion: 286…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135623
Numéro CAS: 34850-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité