Bleu patente VF sel de sodium, pur Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
189410250 189411000
ACRO189410250EA 86 EUR InStock
ACRO189410250 ACRO189411000
Bleu patente VF sel de sodium, pur Indicateur de Zinc
Bleu patente VF sel de sodium
Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂
MW: 566,67 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 129-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue-green to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (as acid-base indicator) Passes test
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité