Rose Bengal 85%, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO189455000EA 2030 EUR InStock
ACRO189455000 ACRO189450050 ACRO189450250 ACRO189451000 ACRO189450010
Rose Bengal 85%, pur, haute pureté colorant biologique
Rose Bengal
Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005043
Numéro CAS: 632-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 540 to 550 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité