Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
189530250 189531000 189535000
ACRO189530250EA 52.4 EUR InStock
ACRO189530250 ACRO189531000 ACRO189535000
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formule: C₉H₁₆O₆
MW: 220,221 g/mol
Point de fusion: 45…52 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009130
Numéro CAS: 20605-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité