Nitrazine yellow Indicateur de Zinc
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 3-((2,4-dinitrophenyl)diazenyl)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
190570050 190570250
ACRO190570050EA 112 EUR InStock
ACRO190570050 ACRO190570250
Nitrazine yellow Indicateur de Zinc
Nitrazine yellow
CAS No.: 5423-07-4
Formule: C₁₆H₈N₄Na₂O₁₁S₂
MW: 542,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003938
Numéro CAS: 5423-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥85 %
Visual transition interval from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité