Fluorescamine, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 53.7 EUR InStock
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamine, pur
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Formule: C₁₇H₁₀O₄
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité