Polypropylèneglycol, M.W. ∼ 425
Fournisseur: Thermo Scientific
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 78.6 EUR InStock
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polypropylèneglycol, M.W. ∼ 425
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité