Palladium 5% sur calcium carbonate empoisonné au plomb (3,5% Pb)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
195070100 195070500
ACRO195070100EA 168 EUR InStock
ACRO195070100 ACRO195070500
Palladium 5% sur calcium carbonate empoisonné au plomb (3,5% Pb)
Palladium
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151707
Numéro CAS: 7440-05-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité