Sulphamethazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
199300250 199301000
ACRO199300250EA 38.2 EUR InStock
ACRO199300250 ACRO199301000
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₂S
MW: 278,33 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006066
Numéro CAS: 57-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité