ACRO199620100EA
671
EUR
InStock
ACRO199620100
ACRO199620500
Palladium hydroxide (20% Pd) sur carbone (Pearlman's catalyst) humidifié avec environ 60% d'eau, en poudre, non réduit
Palladium hydroxide
MDL No.: MFCD00064599
Appearance: Black Powder
Storage Temperature: Ambient
Appearance: Black Powder