Amberlite® CG-50 résine échangeuse d'ions Type 1
Fournisseur: Thermo Scientific
202110250 202115000 202111000
ACRO202110250EA 65.7 EUR InStock
ACRO202110250 ACRO202115000 ACRO202111000
Amberlite® CG-50 résine échangeuse d'ions Type 1
Amberlite® CG-50
CAS No.: 9042-11-9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132693
Numéro CAS: 9042-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤10 % (> 150 µm)
Moisture ≤10 %
Total weight capacity ≥10 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité