Amberlyst® 15, sèche résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 30.4 EUR InStock
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, sèche résine échangeuse d'ions
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145841
Numéro CAS: 9037-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité