Amberlyst® A-21 résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Amberlyst® A21
202170010 202172500
ACRO202170010EA 171 EUR InStock
ACRO202170010 ACRO202172500
Amberlyst® A-21 résine échangeuse d'ions
Amberlyst® A-21
Appearance: Light brown =<1.80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145842
Numéro CAS: 9049-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Beads
Particle size ≤2.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.490 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 52.0 to 62.0 % (free base)
Total volume capacity ≥1.3 eq/l (free base)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité