Dowex® 1X2 (Cl) 200-400 mesh résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
202971000 202975000
ACRO202971000EA 84.8 EUR InStock
ACRO202971000 ACRO202975000
Dowex® 1X2 (Cl) 200-400 mesh résine échangeuse d'ions
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132715
Numéro CAS: 9085-42-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beads
Particle size ≤15 % (> 210 µm)
Wet volume capacity ≥0.6 meq/ml (Cl)
Water retention capacity 65 to 75 % (Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité